Learn More
6-Cloro-7-yodo-deazapurina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13561630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13561630 1 g 1 g
13571630 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13561630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123148-78-7
Fórmula molecular C6H3ClIN3
Peso molecular (g/mol) 279.47
Clave InChI CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
PubChem CID 14809281
Nombre IUPAC 4-cloro-5-yodo-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Punto de fusión 179°C to 183°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.47
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4