Learn More
6-Cloro-7-iodo-7-deazapurina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468007 5 g 5 g
15458007 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51128.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.465 g/mol
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-cloro-7-iodo-7-deazapurina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123148-78-7
Fórmula molecular C6H3ClIN3
Peso molecular (g/mol) 279.465
Número MDL MFCD09263258
Clave InChI CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
PubChem CID 14809281
Nombre IUPAC 4-cloro-5-iodo-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.47
Porcentaje de pureza 96%