Learn More
6-cloro-7-deazapina, TRC
Código de producto. 30350861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350861 10 g 10 g
30356038 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36517510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3680-69-1
Fórmula molecular C6 H4 Cl N3
Peso molecular (g/mol) 153.57
Sinónimo 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (6CI, 8CI, ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (7CI, 9CI), 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin, 4-Chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-deazapurine, NSC 64952
Nombre IUPAC 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
SMILES Clc1ncnc2[nH]ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-deazapurine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0094