Learn More
Clorhidrato de 6-cloro-7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-deazapurine Hydrochloride |
| CAS | 1243346-92-0 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl2N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClN3.ClH/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5;/h1-3H,(H,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.Clc1ncnc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9861 |