Learn More
6-cloro-7-deazapurina-beta-D-ribosido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-deazapurine-beta-D-riboside |
| CAS | 16754-80-6 |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl N3 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-7-Deazapurine-Ss-D-Riboside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12ClN3O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2/t6-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-cloropirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 285.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.0516 |