Learn More
6-cloro-7-deazapurina-alfa-D-ribosido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-deazapurine-Alpha-D-riboside |
| CAS | 120401-32-3 |
| Fórmula molecular | C11H12ClN3O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-7-α-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12ClN3O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2/t6-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)C1O)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-cloropirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 285.69 |