Learn More
6-Cloro-7-deazapurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Chloro-7-deazapurine is used for making tofacitinib.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 6-cloro-7-deazapurina se usa para fabricar tofacitinib.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-deazapurine |
| Punto de fusión | 190°C to 192°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.52 |
| Porcentaje de pureza | 98% |