Learn More
6-cloro-7-desazaguanina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-deazaguanine |
| CAS | 84955-31-7 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl N4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClN4/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H3,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c2ccnc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 168.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0203 |