Learn More
6-cloro-7-desaza-9-(5'-O-terc-butildimetilsilil-2',3'-O-isopropilidina-beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Código de producto. 30353706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30353706 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30353706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365185250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-deaza-9-(5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2',3'-O-isopropylidine-beta-D-ribofuranosyl)purine
CAS 115479-39-5
Fórmula molecular C20H30ClN3O4Si
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Chloro-7-[5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30ClN3O4Si/c1-19(2,3)29(6,7)25-10-13-14-15(28-20(4,5)27-14)18(26-13)24-9-8-12-16(21)22-11-23-17(12)24/h8-9,11,13-15,18H,10H2,1-7H3/t13-,14-,15-,18-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3ccc4c(Cl)ncnc34
Nombre IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(4-cloropirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metoxi-terc-butil-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 440.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1694