Learn More
6-cloro-7-bencilpurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-benzylpurine |
| CAS | 1928-77-4 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClN4/c13-11-10-12(15-7-14-11)16-8-17(10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2 |
| SMILES | Clc1ncnc2ncn(Cc3ccccc3)c12 |
| Nombre IUPAC | 7-bencil-6-cloropurina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0516 |