Learn More
6-Cloro-6-desoxi-alfa-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30360700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360700 50 mg 50 miligramos
30359953 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36776050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28528-86-1
Fórmula molecular C6H11ClO5
Peso molecular (g/mol) 198.6
Sinónimo (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(clorometilooxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@H]1O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-6-deoxy-alpha-D-glucopyranose
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO5/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0295