Learn More
6-cloro-5-(2-cloroacetil)indolin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30459342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459342 4 x 25 mg -
30051384 25 mg 25 miligramos
30049566 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459342 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1273.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-cloro-5-(2-cloroacetil)indolin-2-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one
CAS 118307-04-3
Nombres de analitos o componentes 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H7 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 2H-Indol-2-one, 6-chloro-5-(chloroacetyl)-1,3-dihydro- (9CI), 5-(2-Chloroacetyl)-6-chloro-2-oxindole, 5-(2-Chloroacetyl)-6-chlorooxindole, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one, 6-Chloro-5-(chloroacetyl)oxindole, 6-Chloro-5-chloroacetyl-2-oxoindoline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3H,2,4H2,(H,13,15)
Tipo de solución Neat
SMILES ClCC(=O)c1cc2CC(=O)Nc2cc1Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-5-(2-cloroacetil)-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 244.07
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.9854 g/mol