Learn More
6-Cloro-5-(2-cloro-1-hidroxietil)-1,3-dihidro-2H-indol-2-uno, TRC
Código de producto. 30007759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007759 5 mg 5 miligramos
30009833 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3633735MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884305-06-0
Fórmula molecular C10 H9 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 246.09
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 6-chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-, 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)indolin-2-one
Nombre IUPAC 6-cloro-5-(2-cloro-1-hidroxietil)-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES O=C1NC2=C(C=C(C(O)CCl)C(Cl)=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)indolin-2-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3,9,14H,2,4H2,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.001