Learn More
6-cloro-4-fenilquinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-4-phenylquinazoline |
| CAS | 4015-28-5 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-4-phenyl-quinazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClN2/c15-11-6-7-13-12(8-11)14(17-9-16-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccc2ncnc(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-fenilquinazolina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.688 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.045 |