Learn More
Ácido 6-cloro-4-fenil-3,4-dihidroquinazolina-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 6-cloro-4-fenil-3,4-dihidroquinazolina-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 88190-77-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(17-12)15(19)20/h1-8,13H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1=Nc2ccc(Cl)cc2C(N1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-cloro-4-fenil-3,4-dihidroquinazolina-2-carboxílico |
| Mostrar más |