Learn More
Ácido 6-cloro-4-fenil-3,4-dihidroquinazolina-2-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30050316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30050316 100 mg 100 miligramos
30051188 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050316 Supplier Mikromol Supplier No. MM0080.03
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 6-cloro-4-fenil-3,4-dihidroquinazolina-2-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid
CAS 88190-77-6
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(17-12)15(19)20/h1-8,13H,(H,17,18)(H,19,20)
SMILES OC(=O)C1=Nc2ccc(Cl)cc2C(N1)c3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido 6-cloro-4-fenil-3,4-dihidroquinazolina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 286.71
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0509 g/mol