Learn More
6-cloro-4-hidroxi-3-fenil-piridazina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322201 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322201 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11417500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin
CAS 40020-01-7
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H7 Cl N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Pyridazinol, 6-chloro-3-phenyl-, 3-Chloro-5-hydroxy-6-phenylpyridazine, 3-Phenyl-4-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-Chloro-3-phenyl-4-pyridazinol, CL 9673, NOA 402989, Pyridafol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7ClN2O/c11-9-6-8(14)10(13-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14)
SMILES Oc1cc(Cl)nnc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 6-cloro-3-fenilpiridazin-4-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 206.63
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0247 g/mol