Learn More
6-Cloro-4-hidroxi-2-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436287 1 g 1 g
15446287 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33478.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17551-52-9 | C5H5ClN2O | 144.558 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17551-52-9
Fórmula molecular C5H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 144.558
Número MDL MFCD00030773
Clave InChI QNANRGHPXMUJQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4-ol, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4 1h-one, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro-2-methyl, chloromethylpyrimidinol, 4 3h-pyrimidinone, 6-chloro-2-methyl, 4-pyrimidinol, 6-chloro-2-methyl, 6-chloro-2-methyl-4 3h-pyrimidone, 2-methyl-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 4-chloro-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
PubChem CID 295975
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metil-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=NC(=O)C=C(N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
Punto de fusión 207°C to 211°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 97%