Learn More
6-Cloro-4-hidroxi-2-metil-2H-thieno[2,3-e]-1,2-tiazina-3-carboxílico éster metilo 1,1-dióxido de ácido, TRC
Código de producto. 30133869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133869 25 g 25 g
30011948 1 g 1 g
30006862 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36663025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70415-50-8
Fórmula molecular C9H8ClNO5S2
Peso molecular (g/mol) 309.75
Sinónimo Methyl 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-formate 1,1-Dioxide;
Nombre IUPAC Metil 6-cloro-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-tieno[2,3-E]tiazina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2sc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic Acid Methyl Ester 1,1-Dioxide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClNO5S2/c1-11-6(9(13)16-2)7(12)8-4(18(11,14)15)3-5(10)17-8/h3,12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.9532