Learn More
6-cloro-4-[3-ciclopropil-1-hidroxi-1-(trifluorometil)-2-propin-1-il]-2(3H)-benzoxazolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-4-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propyn-1-yl]-2(3H)-benzoxazolone |
| CAS | 1797134-99-6 |
| Fórmula molecular | C14H9ClF3NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-8-5-9(11-10(6-8)22-12(20)19-11)13(21,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,21H,1-2H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(C#CC1CC1)(c2cc(Cl)cc3OC(=O)Nc23)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-(4-ciclopropil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxibut-3-in-2-il)-3H-1,3-benzoxazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 331.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.0223 |