Learn More
6-cloro-4-(2-fluorofenil)-2-metilquinazolina, Mikromol™
Código de producto. 30050675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050675 25 mg 25 miligramos
30052019 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050675 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1106.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-cloro-4-(2-fluorofenil)-2-metilquinazolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline
CAS 119401-13-7
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Cl F N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline, Midazolam Imp. H (EP), Quinazoline, 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-, 6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, Midazolam Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10ClFN2/c1-9-18-14-7-6-10(16)8-12(14)15(19-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,1H3
SMILES Cc1nc(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3n1
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-fluorofenil)-2-metilquinazolina
Peso molecular (g/mol) 272.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0517 g/mol