Learn More
6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-3,4-dihidro-3-(fenilsulfonil)-4-(trifluorometil)-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30359716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359716 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30359716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36823010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 253663-87-5
Fórmula molecular C21H15ClF3NO3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15ClF3NO3S/c22-14-8-9-17-16(12-14)20(21(23,24)25,11-10-13-6-7-13)18(19(27)26-17)30(28,29)15-4-2-1-3-5-15/h1-5,8-9,12-13,18H,6-7H2,(H,26,27)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C#CC3CC3)(C(F)(F)F)C(S(=O)(C4=CC=CC=C4)=O)C(N2)=O)=C1
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-3-(fenilsulfonil)-4-(trifluorometil)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 453.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.04