Learn More
6-cloro-4-(2-clorofenil)-quinazolina-2-carbaldehído, Mikromol™
Descripción
6-cloro-4-(2-clorofenil)-quinazolina-2-carbaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde |
| CAS | 93955-15-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C15 H8 Cl2 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Lorazepam Imp. E (EP), Lorazepam USP Related Compound C, Lorazepam USP RC C, 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Lorazepam Related Compound C, Lorazepam Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc2nc(C=O)nc(c3ccccc3Cl)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-(2-clorofenil)quinazolina-2-carbaldehído |
| Mostrar más |