Learn More
6-cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolinemetanol, TRC
Código de producto. 30003943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003943 10 mg 10 miligramos
30010450 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36481510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773871-49-1
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 305.16
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
Nombre IUPAC [6-cloro-4-(2-clorofenil)quinazolina-2-il]metanol
SMILES OCc1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.017
Porcentaje de pureza >95%