Learn More
6-Cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolina Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30009123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009123 25 mg 25 miligramos
30005053 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36486525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54643-79-7
Fórmula molecular C15 H8 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 319.14
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-clorofenil)quinazolina-2-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.9963
Porcentaje de pureza >95%