Learn More
Ácido 6-cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolincarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 17933166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17933166 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17933166 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0071.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 6-cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolincarboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
CAS 54643-79-7
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H8 Cl2 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, Lorazepam Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
SMILES OC(=O)c1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
Nombre IUPAC ácido 6-cloro-4-(2-clorofenil)quinazolin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 319.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.9963 g/mol