Learn More
Ácido 6-cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolincarboxílico, LoGiCal
Código de producto. 30462982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462982 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462982 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0071.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
CAS 54643-79-7
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H8 Cl2 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, Lorazepam Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
Nombre IUPAC ácido 6-cloro-4-(2-clorofenil)quinazolin-2-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 319.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.9963 g/mol