Learn More
6-cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolinecarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30136651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136651 50 mg 50 miligramos
30133967 10 mg 10 miligramos
17911355 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36520050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93955-15-8
Fórmula molecular C15 H8 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 303.14
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Lorazepam Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-clorofenil)quinazolina-2-carbaldehído
SMILES Clc1ccc2nc(C=O)nc(c3ccccc3Cl)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0014