Learn More
6-cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolina-metanol, Mikromol™
Código de producto. 17932076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17932076 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17932076 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0071.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-cloro-4-(2-clorofenil)-2-quinazolina-metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
CAS 773871-49-1
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol, Lorazepam Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
SMILES OCc1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
Nombre IUPAC [6-cloro-4-(2-clorofenil)quinazolin-2-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 305.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.017 g/mol