Learn More
6-cloro-4-(2-clorofenil)-2(1H)-quinazolinona, Mikromol™
Código de producto. 17902176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902176 100 mg 100 miligramos
17962506 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902176 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0071.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-cloro-4-(2-clorofenil)-2(1H)-quinazolinona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
CAS 23441-87-4
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H8 Cl2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl2N2O/c15-8-5-6-12-10(7-8)13(18-14(19)17-12)9-3-1-2-4-11(9)16/h1-7H,(H,17,18,19)
SMILES Clc1ccc2NC(=O)N=C(c3ccccc3Cl)c2c1
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-clorofenil)-1H-quinazolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 291.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0014 g/mol