Learn More
6-cloro-4-(2-clorofenil)-2(1H)-quinazolinona, LoGiCal
Código de producto. 30463160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463160 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463160 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0071.09
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
CAS 23441-87-4
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H8 Cl2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl2N2O/c15-8-5-6-12-10(7-8)13(18-14(19)17-12)9-3-1-2-4-11(9)16/h1-7H,(H,17,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc2NC(=O)N=C(c3ccccc3Cl)c2c1
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-clorofenil)-1H-quinazolin-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 291.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0014 g/mol