Learn More
Ácido 6-cloro-3-piridinaacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367549 50 g 50 g
11357549 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27966.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39891-13-9 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39891-13-9
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD01863172
Clave InChI XWVPSJPQWOVRHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-chloropyridine-5-acetic acid, 6-chloro-pyridin-3-yl-acetic acid, 6-chloro-3-pyridineacetic acid, 6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-6-chloro-3-pyridyl acetic acid, 3-pyridineacetic acid, 6-chloro, 2-chloropyridyl-5-acetic acid, 2-2-chloropyridin-5-yl acetic acid, 6-chloropyridine-3-acetic acid
PubChem CID 14071571
Nombre IUPAC ácido 2-(6-cloropiridin-3-il)acético
SMILES C1=CC(=NC=C1CC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 97%