Learn More
6-cloro-3-(propan-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-3-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| CAS | 887581-47-7 |
| Fórmula molecular | C7H9ClN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-3-(1-methylethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Chloro-3-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Mavacamten Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9ClN2O2/c1-4(2)10-6(11)3-5(8)9-7(10)12/h3-4H,1-2H3,(H,9,12) |
| SMILES | O=C1C=C(Cl)NC(=O)N1C(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-isopropilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.04 |