Learn More
6-cloro-3-(fenilsulfonil)-4-(trifluorometil)-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30359893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359893 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30359893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36824025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 253663-85-3
Fórmula molecular C16H9ClF3NO3S
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-Chloro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9ClF3NO3S/c17-9-6-7-12-11(8-9)13(16(18,19)20)14(15(22)21-12)25(23,24)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,21,22)
SMILES O=C1NC=2C=CC(Cl)=CC2C(=C1S(=O)(=O)C=3C=CC=CC3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 6-cloro-3-(fenilsulfonil)-4-(trifluorometil)quinolin-2(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 387.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.99