Learn More
6-Cloro-3-oxo-2,3-dihidro-4H-1,4-benzoxazina-4-propionitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11387249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387249 5 g 5 g
11377249 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27423.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-20-8
Fórmula molecular C11H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 236.66
Número MDL MFCD01834020
Clave InChI WLSJNBIUCRGWQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-6-chloro-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile, 3-6-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-chloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo b 1,4 oxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-chloro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile,6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo, 3-6-chloro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanenitrile, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
PubChem CID 3327922
Nombre IUPAC 3-(6-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-4-il)propanonitrilo
SMILES ClC1=CC2=C(OCC(=O)N2CCC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.65
Porcentaje de pureza 98%