Learn More
6-cloro-3-nitro-2-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10343192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10343192 1 g Frasco de vidrio 1 g
10115353 5 g Frasco de vidrio 5 g
10699853 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10343192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360820010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22280-60-0
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.5
Número MDL MFCD00234160
Clave InChI GHSRMSJVYMITDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitro-6-methylpyridine, 6-chloro-3-nitro-2-picoline, 2-chloro-5-nitro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-chloro-3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 6-chloro-2-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro-6-picoline 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, pubchem6225, acmc-1cg7s
PubChem CID 253123
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloro-3-nitro-2-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 58.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación