Learn More
6-cloro-3-metiluracilo, TRC
Código de producto. 30352630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352630 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30352630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369665100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-Methyluracil
CAS 4318-56-3
Fórmula molecular C5 H5 Cl N2 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-Methyl-6-Chlorouracil, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-Dione, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4-Dione, 6-Chloro-3-Methyluracil, 6-Chloro-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
SMILES Cn1C(=O)Nc(=Cc1=O)Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-3-metil-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 160.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.004