Learn More
6-Cloro-3-yodo-4H-cromen-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494997 1 g 1 g
15405007 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32290.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73220-39-0
Fórmula molecular C9H4ClIO2
Peso molecular (g/mol) 306.483
Número MDL MFCD09475515
Clave InChI GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-3-iodochromone, 6-chloro-3-iodo-4h-chromen-4-one, acmc-20alzd, 6-chloro-3-iodo-chromone, 6-chloro-3-iodo-4h-benzopyran-4-one, 3-iodo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 11666677
Nombre IUPAC 6-cloro-3-yodocromen-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)C(=CO2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.49
Porcentaje de pureza 97%