Learn More
6-Cloro-3-yodo-4H-cromen-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15405007 250 mg 250 miligramos
15494997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15405007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32290.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73220-39-0
Fórmula molecular C9H4ClIO2
Peso molecular (g/mol) 306.483
Número MDL MFCD09475515
Clave InChI GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-3-iodochromone, 6-chloro-3-iodo-4h-chromen-4-one, acmc-20alzd, 6-chloro-3-iodo-chromone, 6-chloro-3-iodo-4h-benzopyran-4-one, 3-iodo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 11666677
Nombre IUPAC 6-cloro-3-yodocromen-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)C(=CO2)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.49
Porcentaje de pureza 97%