Learn More
Sal de ciclohexilamonio de 6-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430167 50 mg 50 miligramos
11420167 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21068.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138182-20-4
Fórmula molecular C14H13ClNO7
Peso molecular (g/mol) 342.71
Número MDL MFCD00153940
Clave InChI UFBPRKNLSYGHJJ-BYNIDDHOSA-M
Sinónimo cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, salmon-glca, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, c14h14clno7.c6h13n, 6-chloro-3-indolyl b-d-glucuronide cyclohexyl, 6-chloro-3-indolyl beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, 6-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt
PubChem CID 16211694
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(6-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico; ciclohexanamina
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Cantidad 50 mg
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.9
Porcentaje de pureza 98%