Learn More
6-Cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494617 0.1 g 0.10 g
11404627 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21131.77
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 138182-21-5 | C14H16ClNO6 | 329.73 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate to reduce toxicity and as an enzyme substrate in diagnostic reagents. Salmon-gal is used in conjunction with IPTG for detection of β-galactosidase activity in bacterial colonies in a colometric assay to detect recombinants (white) from the non-recombinants (SALMON). In conjunction with X-glu, salmon-gal is useful for simultaneous detection of GUS and Lac activities on the same plate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario farmacéutico para reducir la toxicidad y como sustrato enzimático en reactivos para diagnóstico. El salmón-gal se utiliza junto con IPTG para la detección de actividad de β-galactosidasa en colonias bacterianas en un ensayo colométrico para detectar recombinantes (blanco) de los no recombinantes (SALMÓN). Junto con el X-glu, el salmón-gal es útil para la detección simultánea de las actividades de GUS y Lac en la misma placa.
Solubilidad
No soluble en agua. Soluble en DMSO y DMFO, metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, el calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138182-21-5
Fórmula molecular C14H16ClNO6
Peso molecular (g/mol) 329.73
Número MDL MFCD00467206,MFCD01310928
Clave InChI OQWBAXBVBGNSPW-MBJXGIAVSA-N
Sinónimo salmon-gal, rose-gal, 6-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside
PubChem CID 44630036
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-2-[(6-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 0.1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO and DMFO,methanol.
Rotación óptica −47° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.74
Porcentaje de pureza 98%