Learn More
6-Cloro-3-hidroxipirazina-2-carboxamida, TRC
Código de producto. 30361640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361640 100 mg 100 miligramos
30352673 50 mg 50 miligramos
30353491 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC611390100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259793-90-3
Fórmula molecular C5H4N3O2Cl
Peso molecular (g/mol) 173.56
Sinónimo Favipiravir Impurity 3
Nombre IUPAC 5-cloro-2-oxo-1H-pirazina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.9992