Learn More
6-cloro-3-(hidroximetil)piridina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11986311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986311 1 g 1 g
11916321 5 g 5 g
11906321 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11986311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358090010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 21543-49-7
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Clave InChI GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-5-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-5-pyridinemethanol, 6-chloropyridine-3-methanol, 6-chloro-3-pyridinemethanol, 6-chloro-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methanol, 6-chloro-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 177161
Nombre IUPAC (6-cloropiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46.7°C to 48.5°C
Color Blanco a marrón
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 190.0°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.