Learn More
6-cloro-3-hidroxiindolina-2-ona, TRC
Código de producto. 30368387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368387 100 mg 100 miligramos
30367675 1 g 1 g
30357232 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC996370100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1251137-37-7
Fórmula molecular C8H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 183.59
Sinónimo 6-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-indol-2-one
Nombre IUPAC 6-cloro-3-hidroxi-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES OC1C(=O)Nc2cc(Cl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-hydroxyindolin-2-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3,7,11H,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0087