Learn More
6-cloro-3-(ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)quinolin-2(1H)-ona, TRC
Código de producto. 30349337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349337 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30349337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36823525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
CAS 2518282-69-2
Fórmula molecular C15H9ClF3NO
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-Chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9ClF3NO/c16-9-4-6-12-11(7-9)13(15(17,18)19)10(14(21)20-12)5-3-8-1-2-8/h4,6-8H,1-2H2,(H,20,21)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)C(C(F)(F)F)=C1C#CC3CC3
Nombre IUPAC 6-cloro-3-(ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)quinolin-2(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 311.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.03