Learn More
Éster metílico del ácido 6-cloro-3,4-dihidro-4-metil-3-oxo-2H-1,4-benzoxazina-8-carboxílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1795029-57-0 |
| Fórmula molecular | C11H7D3ClNO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClNO4/c1-13-8-4-6(12)3-7(11(15)16-2)10(8)17-5-9(13)14/h3-4H,5H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-oxo-4-(trideuteriometil)-1,4-benzoxazina-8-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0487 |