Learn More
6-cloro-3,4-dihidro-4-hidroxi-3-(fenilsulfonil)-4-(trifluorometil)-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 253663-82-0 |
| Fórmula molecular | C16H11ClF3NO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11ClF3NO4S/c17-9-6-7-12-11(8-9)15(23,16(18,19)20)13(14(22)21-12)26(24,25)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,13,23H,(H,21,22) |
| SMILES | ClC1=CC=C2C(C(O)(C(F)(F)F)C(S(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)C(N2)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-hidroxi-3-(fenilsulfonil)-4-(trifluorometil)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 405.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405 |