Learn More
Éster metílico del ácido 6-cloro-3,4-dihidro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazina-8-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 123040-75-5 |
| Fórmula molecular | C10H8ClNO4 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-15-10(14)6-2-5(11)3-7-9(6)16-4-8(13)12-7/h2-3H,4H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)cc2NC(=O)COc12 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazina-8-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0142 |