Learn More
6-cloro-3,4-dihidro-2H-1-benzotiin-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10314302 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10314302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW00590EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloro-3, 4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one
CAS 13735-12-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H7ClOS
Número MDL MFCD00052997
Cantidad 10 g
Sinónimo 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
Clave InChI OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-2,3-dihidrotiocromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 198.664
PubChem CID 248065
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.67
Porcentaje de pureza 97%