Learn More
6-Cloro-3(2H)-piridazinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478418 5 g 5 g
15468418 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61837.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19064-67-6 | Molecular Formula: C4H3ClN2O | Molecular Weight: 130.531 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19064-67-6
Fórmula molecular C4H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 130.531
Número MDL MFCD00160460
Clave InChI YICPBKWYZXFJNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropyridazin-3-ol, 6-chloro-3-hydroxypyridazine, 6-chloro-2h-pyridazin-3-one, 6-chloropyridazin-3 2h-one, 3-chloro-6-hydroxypyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro, 6-chloro-3 2h-pyridazinone, 3-chloro-6-pyridazone, 3-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazinol
PubChem CID 252828
Nombre IUPAC 3-cloro-1H-piridazina-6-ona
SMILES C1=CC(=NNC1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3(2H)-pyridazinone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.53
Porcentaje de pureza 98%